Tisk…
Kyselina sírová 95 - 97% 95-97%, EMSURE® ISO for analysis, Supelco®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
M-Clarity™ quality level = MQ300
1.00731.1000 1.00731.1011 1.00731.2500 1.00731.2511 1.00731.2510
1.00731.1000EA 956 CZK
1.00731.1000 1.00731.1011 1.00731.2500 1.00731.2511 1.00731.2510
Kyselina sírová 95 - 97% 95-97%, EMSURE® ISO for analysis, Supelco®
Kyselina sírová
Vzorec: H₂SO₄
Bod varu: ∼335 °C (1013 hPa)
Bod tání: 3 °C
Hustota: 1,84 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00064589
CAS číslo: 7664-93-9
EINECS: 231-639-5
UN: 1830
ADR: 8,II
Merck Index: 14,08974
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Solubility (20 °C) soluble,(caution ! development of heat)
Melting Point -20 °C
Molar Mass 98.08 g/mol
Boiling Point 335 °C
Vapor Pressure 0.0001 hPa (20 °C)
Density 1.84 g/cm3 (20 °C)
pH 0.3 (49 g/l, H2O, 25 °C)