Síran sodný, anhydrous ≥99.0% (by titrimetric analysis), Purum p.a.
Dodavatel: Honeywell Chemicals
71962-1KG
71962-5KG
71962-1KGEA
1070
CZK
71962-1KG
71962-5KG
Síran sodný, anhydrous ≥99.0% (by titrimetric analysis), Purum p.a.
Síran sodný
- Products with a guarantee certificate and/or suitable for the stated analytical application.
Vzorec:
Na₂SO₄ Bod varu: 1429 °C (1013 hPa) Bod tání: 884 °C Hustota: 2,68 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00003504 CAS číslo: 7757-82-6 EINECS: 231-820-9 Merck Index: 12,08829 |
|
Výsledky specifikačního testu
Assay | Min. 99.0 % |
Loss on drying (130°C) | Max. 1 % |
pH (5 %, 20°C) | 5.0 - 7.5 |
Calcium (Ca) | Max. 0.005 % |
Cadmium (Cd) | Max. 0.005 % |
Cobalt (Co) | Max. 0.005 % |
Copper (Cu) | Max. 0.005 % |
Iron (Fe) | Max. 0.005 % |
Potassium (K) | Max. 0.01 % |
Nickel (Ni) | Max. 0.005 % |
Lead (Pb) | Max. 0.005 % |
Zinc (Zn) | Max. 0.005 % |
Chloride (Cl) | Max. 0.02 % |