Tisk…
Síran sodný, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: Disodium sulphate, Bisodium sulphate, Sulphuric acid disodium salt
71959-1KG 71959-5KG 71959-250G
SIAL71959-1KGEA 5960 CZK
SIAL71959-1KG SIAL71959-5KG SIAL71959-250G
Síran sodný, Sigma-Aldrich®
Síran sodný
Vzorec: Na₂SO₄
Bod varu: 1429 °C (1013 hPa)
Bod tání: 888 °C
Hustota: 2,7 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003504
CAS číslo: 7757-82-6
EINECS: 231-820-9
Merck Index: 12,08829
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3a4977cb8ca54638f22a60675bfbef71bbb77ab6&vid=942501aaa5afc8d85b82628854aac94d517322eb&prid=web&clid=SAPDAM