Tisk…
Síran sodný ≥99%, GPR RECTAPUR®
Dodavatel: VWR Chemicals
28111.296EA 1710 CZK
28111.296 28111.365 28111.260
Síran sodný ≥99%, GPR RECTAPUR®
Síran sodný
Vzorec: Na₂SO₄
Bod varu: 1429 °C (1013 hPa)
Bod tání: 888 °C
Hustota: 2,7 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003504
CAS číslo: 7757-82-6
EINECS: 231-820-9
Merck Index: 12,08829
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3a4977cb8ca54638f22a60675bfbef71bbb77ab6&vid=942501aaa5afc8d85b82628854aac94d517322eb&prid=web&clid=SAPDAM
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Assay Min. 99 %
Heavy metals (as Pb) Max. 20 ppm
Fe (Iron) Max. 20 ppm
Sodium chloride Max. 0.25 %