Síran sodný ≥98%, TECHNICAL
Dodavatel: VWR Chemicals
28104.292EA
715
CZK
28104.292
28104.361
28104.460
Síran sodný ≥98%, TECHNICAL
Síran sodný
Vzorec:
Na₂SO₄ Bod varu: 1429 °C (1013 hPa) Bod tání: 888 °C Hustota: 2,7 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00003504 CAS číslo: 7757-82-6 EINECS: 231-820-9 Merck Index: 12,08829 |
|
Výsledky specifikačního testu
Assay | Min. 98 % |