Tisk…
Síran sodný, Suprapur® for trace analysis, Supelco®
Dodavatel: Merck
Synonyms: Disodium sulphate, Bisodium sulphate, Sulphuric acid disodium salt
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.06647.0050 1.06647.0500
1.06647.0050EA 3790 CZK
1.06647.0050 1.06647.0500
Síran sodný, Suprapur® for trace analysis, Supelco®
Síran sodný
Vzorec: Na₂SO₄
MW: 142.04
Bod varu: 1429
Bod tání: 888
Hustota: 2.7 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003504
CAS číslo: 7757-82-6
EINECS: 231-820-9
Merck Index: 12,08829
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3a4977cb8ca54638f22a60675bfbef71bbb77ab6&vid=942501aaa5afc8d85b82628854aac94d517322eb&prid=web&clid=SAPDAM
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Solubility 44.55 g/l (20 °C)
Melting Point 888 °C
Molar Mass 142.04 g/mol
Bulk Density 1400 - 1600 kg/m3
Density 2.70 g/cm3 (20 °C)
pH 4 - 7 (200 g/l, H2O, 20 °C)