Tisk…
Síran sodný, anhydrous 99+%, granular ACS
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: Disodium sulphate, Bisodium sulphate, Sulphuric acid disodium salt
354250010 354250025 354250100
ACRO354250010EA 1630 CZK
ACRO354250010 ACRO354250025 ACRO354250100
Síran sodný, anhydrous 99+%, granular ACS
Síran sodný
Vzorec: Na₂SO₄
MW: 142.04
Bod varu: >1700 °C (760 mmHg)
Bod tání: 884 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003504
CAS číslo: 7757-82-6
EINECS: 231-820-9
Merck Index: 12,08829
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3a4977cb8ca54638f22a60675bfbef71bbb77ab6&vid=942501aaa5afc8d85b82628854aac94d517322eb&prid=web&clid=SAPDAM
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White Granules
pH 5.2 to 9.2 (5% soln. at 25°C)
Titration after Ion exchange ≥99.0 %
Chloride (Cl) ≤0.001 %
Phosphate (PO4) ≤0.001 %
Calcium (Ca) ≤0.01 %
Iron (Fe) ≤0.001 %
Magnesium (Mg) ≤0.005 %
Potassium (K) ≤0.01 %
Heavy metals (ICP-OES) ≤5 ppm
Insoluble matter ≤0.01 %
Loss on ignition ≤0.5 %
Nitrogen compounds (as N) ≤5 ppm