Tisk…
Síran lithný, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
62613-1KG 62613-250G
SIAL62613-1KGEA 9590 CZK
SIAL62613-1KG SIAL62613-250G
Síran lithný, Sigma-Aldrich®
Síran lithný
Vzorec: Li₂O₄S
MW: 109.95
Bod varu: 1377
Bod tání: 859
Hustota: 2.22 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011086
CAS číslo: 10377-48-7
EINECS: 233-820-4
Merck Index: 12,05569