Síran lithný, anhydrous ≥99.99% (metals basis)
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
44352.14
44352.22
44352.14EA
6660
CZK
44352.14
44352.22
Síran lithný, anhydrous ≥99.99% (metals basis)
Síran lithný
Purity: 99.99%
CAS No.: 10377-48-7
Molecular Formula: Li2SO4
Formula Weight: 109.94
Physical Form: Coarse Powder
Density: 2.22
Appearance: White
Odour: Odourless
Melting Point: 845°
Merck Reference: 14,5541
MDL No.: MFCD00011086
Vzorec:
Li₂O₄S MW: 109.95 Bod varu: 1377 Bod tání: 845 °C Hustota: 2.22 Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00011086 CAS číslo: 10377-48-7 EINECS: 233-820-4 Merck Index: 14,5541 |