Síran lithný, anhydrous ≥99.7% (metals basis)
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
13404.30
13404.A1
13404.A7
13404.30EA
2440
CZK
13404.30
13404.A1
13404.A7
Síran lithný, anhydrous ≥99.7% (metals basis)
Síran lithný
Purity: 99.7%
CAS No.: 10377-48-7
Molecular Formula: Li2SO4
Formula Weight: 109.94
Physical Form: -40 Mesh Powder
Density: 2.22
Appearance: White
Odour: Odourless
Melting Point: 845°
Merck Reference: 14,5541
MDL No.: MFCD00011086
Vzorec:
Li₂O₄S Bod varu: 1377 °C (1013 hPa) Bod tání: 845 °C Hustota: 2,22 Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00011086 CAS číslo: 10377-48-7 EINECS: 233-820-4 Merck Index: 14,5541 |