Tisk…
Síran lithný hydrate 99,996 Metals basis, Puratronic®
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
12983.06 12983.14
12983.06EA 1820 CZK
12983.06 12983.14
Síran lithný hydrate 99,996 Metals basis, Puratronic®
Síran lithný hydrate
Purity: 99.996% CAS No.: 10377-48-7 Molecular Formula: Li2O4S.xH2O Formula Weight: 109.94(anhy) Physical Form: Crystalline Density: 2.06 Appearance: White Melting Point: 130° -H2O Merck Reference: 14,5541 MDL No.: MFCD00011086
Vzorec: Li₂O₄S·xH₂O
MW: 109.9 g/mol (anhy)
Bod tání: 130 °C (-H₂O)
Hustota: 2.06
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011086
CAS číslo: 10377-48-7
EINECS: 233-820-4
Merck Index: 14,5541