Tisk…
Síran lithný, anhydrous 99%, extra pure
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
218322500 218320010 218320051 218320000
ACRO218322500EA 3630 CZK
ACRO218322500 ACRO218320010 ACRO218320051 218320000.
Síran lithný, anhydrous 99%, extra pure
Síran lithný
Vzorec: Li₂O₄S
MW: 109.95
Bod varu: 1377
Bod tání: 859 °C
Hustota: 2.22 g/cm³
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011086
CAS číslo: 10377-48-7
EINECS: 233-820-4
Merck Index: 12,05569
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White Powder
Water ≤1 % (K.F.)
Titration after Ion exchange ≥98.5 %
Insoluble matter ≤0.01 %