Tisk…
Hydrogensiřičitan sodný, powder ACS
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
419440010 419440050 419441000 419440025
ACRO419440010EA 7580 CZK
ACRO419440010 ACRO419440050 ACRO419441000 ACRO419440025
Hydrogensiřičitan sodný, powder ACS
Hydrogensiřičitan sodný
Vzorec: HNaO₃S
Hustota: 1,48 g/cm³
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00167602
CAS číslo: 7631-90-5
EINECS: 231-548-0
ADR: 8,III
Merck Index: 12,08731
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White Crystalline powder
Titration Iodimetric ≥58.5 % (SO2)
Chloride (Cl) ≤200 ppm
Iron (Fe) ≤20 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤10 ppm
Insoluble matter ≤0.005 %