Tisk…
Hydrogensiřičitan sodný for analysis
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonyms: Disodium disulphite, di-Sodium disulphite, Sodium pyrosulphite, Disodiumdisulphite, Sodium disulphite
223070010 223075000 223070025
ACRO223070010EA 1900 CZK
ACRO223070010 ACRO223075000 ACRO223070025
Hydrogensiřičitan sodný for analysis
Disulfid dvojsodný
Vzorec: Na₂S₂O₅
Hustota: 2,476 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00167602
CAS číslo: 7681-57-4
EINECS: 231-548-0
ADR: 8,III
Merck Index: 12,08731
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=110c9b08e7e977eb8c8a9a97bee16470ca9699c5&vid=004a574d6ed7e27d7cc82336f2179f23453618d0&prid=web&clid=SAPDAM
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White Crystalline powder
Titration Iodimetric ≥58.5 % (SO2)
Arsenic (As) ≤1 ppm
Iron (Fe) ≤20 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤10 ppm
Insoluble matter ≤0.005 %