Tisk…
Sulfit sodný, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
71988-1KG 71988-250G
SIAL71988-1KGEA 6260 CZK
SIAL71988-1KG SIAL71988-250G
Sulfit sodný, Sigma-Aldrich®
Sulfit sodný
Vzorec: Na₂SO₃
MW: 126.04
Bod tání: > 500 °C
Hustota: 2.63 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003503
CAS číslo: 7757-83-7
EINECS: 231-821-4
REACH: 01-2119537420-49
Merck Index: 13,08757