Tisk…
Sulfit sodný 95,0-100,5, purified
Dodavatel: VWR Chemicals
28126.297EA 851 CZK
28126.297 28126.366 28126.460
Sulfit sodný 95,0-100,5, purified
Sulfit sodný
Vzorec: Na₂SO₃
MW: 126.04
Bod tání: > 500 °C
Hustota: 2.63 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003503
CAS číslo: 7757-83-7
EINECS: 231-821-4
REACH: 01-2119537420-49
Merck Index: 13,08757
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Assay (at filling) 95.0 - 100.5 %
Heavy metals (as Pb) Max. 50 ppm
Fe (Iron) Max. 20 ppm