Tisk…
Sulfit sodný, anhydrous 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
A17933.0C A17933.0E A17933.36
A17933.0CEA 10230 CZK
A17933.0C A17933.0E A17933.36
Sulfit sodný, anhydrous 98%
Sulfit sodný
Purity: 98% CAS No.: 7757-83-7 Molecular Formula: Na2SO3 Formula Weight: 126.04 Melting Point: 500° dec. Merck Reference: 14,8682 MDL No.: MFCD00003503
Vzorec: Na₂SO₃
Hustota: 2,633
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003503
CAS číslo: 7757-83-7
EINECS: 231-821-4
REACH: 01-2119537420-49
Merck Index: 14,8682