Tisk…
Sulfit sodný, anhydrous 98+% ACS
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
424430010 424430025 424432500
ACRO424430010EA 2110 CZK
ACRO424430010 ACRO424430025 ACRO424432500
Sulfit sodný, anhydrous 98+% ACS
Sulfit sodný
Vzorec: Na₂SO₃
MW: 126.04
Bod tání: >500 °C (rozkl.)
Hustota: 2.63 g/cm³
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003503
CAS číslo: 7757-83-7
EINECS: 231-821-4
REACH: 01-2119537420-49
Merck Index: 13,08757
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White Crystalline powder
Titration Iodimetric ≥98.0 %
Free acid Passes test
Chloride (Cl) ≤200 ppm
Iron (Fe) ≤10 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤10 ppm
Titrable free base ≤0.03 meq/g
Insoluble matter ≤0.005 %