Tisk…
Sulfit sodný, anhydrous 98.5% p.a.
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
219270010 219270250 219270050 219272500
ACRO219270010EA 2200 CZK
ACRO219270010 ACRO219270250 ACRO219270050 ACRO219272500
Sulfit sodný, anhydrous 98.5% p.a.
Sulfit sodný
Vzorec: Na₂SO₃
Hustota: 2,63 g/cm³
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003503
CAS číslo: 7757-83-7
EINECS: 231-821-4
REACH: 01-2119537420-49
Merck Index: 13,08757
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White Crystalline powder or crystals
Titration Iodimetric ≥98.0 %
Chloride (Cl) ≤100 ppm
Arsenic (As) ≤1 ppm
Iron (Fe) ≤10 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤10 ppm