Tisk…
Sulfit sodný, anhydrous 97%, extra pure
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
196630010 196630025 196630100
ACRO196630010EA 1700 CZK
ACRO196630010 ACRO196630025 ACRO196630100
Sulfit sodný, anhydrous 97%, extra pure
Sulfit sodný
Vzorec: Na₂SO₃
Hustota: 2,63 g/cm³
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003503
CAS číslo: 7757-83-7
EINECS: 231-821-4
REACH: 01-2119537420-49
Merck Index: 13,08757
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to light yellow Crystalline powder or crystals
Titration Iodimetric ≥96.0 %
pH 8.5 to 10.5 (5 % solution)
Sodium chloride (NaCl) ≤50 ppm
Iron (Fe) ≤10 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤10 ppm