thiokyanatan sodný, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
|
Varování
|
Synonyms:
Sodium rhodanide
M-Clarity™ quality level = MQ200
467871-50G
467871-250G
SIAL467871-50GEA
4250
CZK
SIAL467871-50G
SIAL467871-250G
thiokyanatan sodný, Sigma-Aldrich®
thiokyanatan sodný
Vzorec:
NaSCN Bod tání: 287 °C Hustota: 1,735 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00011123 CAS číslo: 540-72-7 EINECS: 208-754-4 Merck Index: 13,09401 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...