Tisk…
thiokyanatan sodný 96%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: Sodium rhodanide
A11867.0B A11867.0I A11867.30
A11867.0BEA 2350 CZK
A11867.0B A11867.0I A11867.30
thiokyanatan sodný 96%
thiokyanatan sodný
Purity: 96% CAS No.: 540-72-7 Molecular Formula: NaSCN Formula Weight: 81.07 Odour: Odourless pH: 6-8 Melting Point: 287° Beilstein Reference: 3594965 Merck Reference: 14,9327 MDL No.: MFCD00011123
Vzorec: NaSCN
Bod tání: 287 °C
Hustota: 1,74
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011123
CAS číslo: 540-72-7
EINECS: 208-754-4
Merck Index: 14,9327