Tisk…
thiokyanatan sodný 98+% ACS
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
419670050 419675000 419670025 419671000
ACRO419670050EA 831 CZK
ACRO419670050 ACRO419675000 ACRO419670025 ACRO419671000
thiokyanatan sodný 98+% ACS
thiokyanatan sodný
Vzorec: NaSCN
Bod tání: 287 °C
Hustota: 1,735 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011123
CAS číslo: 540-72-7
EINECS: 208-754-4
Merck Index: 13,09401
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White Crystalline powder or crystals and/or chunks
Titration Argentometric ≥98.0 %
Chloride (Cl) ≤100 ppm
Sulfate (SO4) ≤100 ppm
Ammonium (NH4) ≤20 ppm
Iron (Fe) ≤2 ppm
Sulfur (S) ≤10 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤5 ppm
Impurity ≤0.2 % Carbonate (as Na2CO3)
Insoluble matter ≤0.005 %