Tisk…
Peroxodisíran sodný, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
Synonyms: Sodium peroxidisulphate, Sodium persulphate, Disodium peroxodisulphate, Peroxydisulphuric acid disodium salt
71889-1KG 71889-5KG
SIAL71889-1KGEA 17520 CZK
SIAL71889-1KG SIAL71889-5KG
Peroxodisíran sodný, Sigma-Aldrich®
Peroxodisíran sodný
Vzorec: Na₂S₂O₈
MW: 238.11
Bod tání: 100
Hustota: 2.4
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003501
CAS číslo: 7775-27-1
EINECS: 231-892-1
UN: 1505
ADR: 5.1 III
Merck Index: 13,08729