Tisk…
Peroxodisíran sodný 99,0, AnalaR NORMAPUR® zA
Dodavatel: VWR Chemicals
Nebezpečí
Synonyms: Sodium peroxidisulphate, Sodium persulphate, Disodium peroxodisulphate, Peroxydisulphuric acid disodium salt
28000.236EA 726 CZK
28000.236 28000.293 28000.460
Peroxodisíran sodný 99,0, AnalaR NORMAPUR® zA
Peroxodisíran sodný
Vzorec: Na₂S₂O₈
MW: 238.11
Bod tání: 100
Hustota: 2.4 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003501
CAS číslo: 7775-27-1
EINECS: 231-892-1
UN: 1505
ADR: 5.1 III
REACH: 01-2119495975-15
Merck Index: 13,08729
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Assay Min. 99.0 %
Acidity or alkalinity Max. 0.01 meq/g
Heavy metals (as Pb) Max. 10 ppm
Insolubility in water Max. 50 ppm
Cl (Chloride) Max. 5 ppm
NH4 (Ammonium) Max. 100 ppm
Fe (Iron) Max. 10 ppm
Mn (Manganese) Max. 2 ppm