Peroxodisíran sodný ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
54100.A1
54100.A7
54100.A1EA
1920
CZK
54100.A1
54100.A7
Peroxodisíran sodný ≥98%
Peroxodisíran sodný
Purity: 98%
CAS No.: 7775-27-1
Molecular Formula: Na2S2O8
Formula Weight: 238.10
Physical Form: Crystalline
Density: 2.40
Merck Reference: 14,8656
UN No.: 1505
MDL No.: MFCD00003501
Vzorec:
Na₂S₂O₈ Bod tání: 100 °C Hustota: 2,40 Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00003501 CAS číslo: 7775-27-1 EINECS: 231-892-1 UN: 1505 ADR: 5.1,III Merck Index: 14,8656 |