Tisk…
Peroxodisíran sodný 98+%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonyms: Sodium peroxidisulphate, Sodium persulphate, Disodium peroxodisulphate, Peroxydisulphuric acid disodium salt
202020010 202020050 202025000
ACRO202020010EA 2790 CZK
ACRO202020010 ACRO202020050 ACRO202025000
Peroxodisíran sodný 98+%
Peroxodisíran sodný
Vzorec: Na₂S₂O₈
MW: 238.11
Bod tání: 100
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003501
CAS číslo: 7775-27-1
EINECS: 231-892-1
UN: 1505
ADR: 5.1 III
Merck Index: 13,08729
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to almost white Powder or crystals
Titration Iodometric 98.0 to 102.0 %
Water ≤0.15 %
Iron (Fe) ≤10 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤20 ppm
Total nitrogen ≤0.2 %