Tisk…
Dithionit sodný, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
71699-1KG 71699-250G 71699-50G
SIAL71699-1KGEA 7620 CZK
SIAL71699-1KG SIAL71699-250G SIAL71699-50G
Dithionit sodný, Sigma-Aldrich®
Dithionit sodný
Vzorec: Na₂S₂O₄
Bod tání: 100 °C
Hustota: 2,19 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 101 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011640
CAS číslo: 7775-14-6
EINECS: 231-890-0
UN: 1384
ADR: 4.2,II
Merck Index: 13,08700