Tisk…
Dithionit sodný 85, tech.
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonyms: Sodium hydrosulphite
33381.A1 33381.14 33381.22
33381.A1EA 2930 CZK
33381.A1 33381.14 33381.22
Dithionit sodný 85, tech.
Dithionit sodný
Purity: 85+% CAS No.: 7775-14-6 Molecular Formula: Na2S2O4 Formula Weight: 174.11 Physical Form: Powder Sensitivity: Moisture Sensitive Merck Reference: 14,8626 UN No.: 1384 MDL No.: MFCD00011640
Vzorec: Na₂S₂O₄
MW: 174.11
Bod tání: 52 °C (rozkl.)
Hustota: 2.19 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 101
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011640
CAS číslo: 7775-14-6
EINECS: 231-890-0
UN: 1384
ADR: 4.2 II
Merck Index: 14,8626