Tisk…
Dithionit sodný ∼ 85% tech.
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonyms: Sodium hydrosulphite
169590010 169590020 169590250 169590100
ACRO169590010EA 2760 CZK
ACRO169590010 ACRO169590020 ACRO169590250 ACRO169590100
Dithionit sodný ∼ 85% tech.
Dithionit sodný
Vzorec: Na₂S₂O₄
MW: 174.11
Bod tání: >300 °C (rozkl.)
Bod vzplanutí: 101
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011640
CAS číslo: 7775-14-6
EINECS: 231-890-0
UN: 1384
ADR: 4.2 II
Merck Index: 13,08700
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White Crystalline powder
Titration with NaOH ≥85 %
Titration Argentometric ≥96.0 to ≤104.0 %
HPLC ≥96.0 %