Tisk…
Thiosíran sodný, Supelco®
Dodavatel: Merck
Synonyms: Sodiumthiosulphate, Sodium hyposulphite, Antichlor, di-Sodium thiosulphate
M-Clarity™ quality level = MQ200
1.06512.2500 1.06512.0250
1.06512.2500EA 2140 CZK
1.06512.2500 1.06512.0250
Thiosíran sodný, Supelco®
Thiosíran sodný
Vzorec: Na₂S₂O₃
Bod varu: 100 °C (1013 hPa)
Bod tání: 48 °C
Hustota: 1,66 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003499
CAS číslo: 7772-98-7
EINECS: 231-867-5
Merck Index: 12,08844