Tisk…
Thiosíran sodný, anhydrous, reagent
Dodavatel: VWR Chemicals
Synonyms: Sodiumthiosulphate, Sodium hyposulphite, Antichlor, di-Sodium thiosulphate
0393-2.5KGEA 11540 CZK
0393-2.5KG 0393-500G
Thiosíran sodný, anhydrous, reagent
Thiosíran sodný
Vzorec: Na₂S₂O₃
MW: 158.11
Bod varu: 100
Bod tání: 48
Hustota: 1.66 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003499
CAS číslo: 7772-98-7
EINECS: 231-867-5
Merck Index: 12,08844
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Heavy metals (as Pb) <10 ppm
Insolubles <0.4%
Iron <0.002%
Purity >98.3%
Sulphide <0.0002%