Tisk…
Thiosíran sodný, anhydrous 99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: Sodiumthiosulphate, Sodium hyposulphite, Antichlor, di-Sodium thiosulphate
A17629.0E A17629.36
A17629.0EEA 3640 CZK
A17629.0E A17629.36
Thiosíran sodný, anhydrous 99%
Thiosíran sodný
Purity: 99% CAS No.: 7772-98-7 Molecular Formula: Na2O3S2 Formula Weight: 158.10 Odour: Odourless Merck Reference: 14,8694 MDL No.: MFCD00003499
Vzorec: Na₂S₂O₃
Bod varu: 100 °C (1013 hPa)
Bod tání: 48 °C
Hustota: 1,667
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003499
CAS číslo: 7772-98-7
EINECS: 231-867-5
Merck Index: 14,8694