Tisk…
Thiosíran sodný, anhydrous 98.5%, extra pure
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
202870010 202870025 202875000 202870100
ACRO202870010EA 1700 CZK
ACRO202870010 ACRO202870025 ACRO202875000 ACRO202870100
Thiosíran sodný, anhydrous 98.5%, extra pure
Thiosíran sodný
Vzorec: Na₂S₂O₃
Bod varu: 100 °C (1013 hPa)
Bod tání: 48 °C
Hustota: 1,66 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003499
CAS číslo: 7772-98-7
EINECS: 231-867-5
Merck Index: 12,08844
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White Crystalline powder
Titration Iodimetric ≥98.0 % (on dry substance)
Loss on drying ≤2 % (105°C, 2 h)
pH 6.0 to 8.5 (5 % at 20°C)
Chloride (Cl) ≤1500 ppm
SO4 and SO3 (as SO4) ≤1 %
Iron (Fe) ≤50 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤50 ppm