Tisk…
Sulfid sodný 90+%, pure
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
310180100 310180500 310182500
ACRO310180100EA 4860 CZK
ACRO310180100 ACRO310180500 ACRO310182500
Sulfid sodný 90+%, pure
Sulfid sodný
Vzorec: Na₂S
Bod varu: 174 °C (1013 hPa)
Hustota: 1,856 g/cm³ (14 °C)
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00003498
CAS číslo: 1313-82-2
EINECS: 215-211-5
UN: 1385
ADR: 4.2,II
REACH: 01-2119513694-38
Merck Index: 12,08830
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Yellow to beige Powder and/or lumps
Titration Iodimetric ≥90.0 %