Tisk…
Tetrachlorpaladnatan dvojsodný hydrate (30% Pd) ≥99.95% (metals basis)
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
11886.04 11886.09 11886.18
11886.04EA 9510 CZK
11886.04 11886.09 11886.18
Tetrachlorpaladnatan dvojsodný hydrate (30% Pd) ≥99.95% (metals basis)
Tetrachlorpaladnatan dvojsodný hydrate
Purity: 99.95% CAS No.: 13820-53-6 Molecular Formula: Cl4Na2Pd.xH2O (x≈3) Formula Weight: 294.20(anhy) Physical Form: Crystalline Sensitivity: Hygroscopic Appearance: Red-brown MDL No.: MFCD00003487
Vzorec: Cl₄Na₂Pd·xH₂O
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003487
CAS číslo: 13820-53-6
EINECS: 237-502-6