Dihydrogenfosforečnan sodný ≥96%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
40145.30
40145.A1
40145.30EA
1260
CZK
40145.30
40145.A1
Dihydrogenfosforečnan sodný ≥96%
Dihydrogenfosforečnan sodný
Purity: 96%
CAS No.: 7558-80-7
Molecular Formula: H2NaO4P
Formula Weight: 119.98
Physical Form: Powder
Sensitivity: Hygroscopic
Appearance: White
Odour: Odourless
Solubility: Freely soluble in water. Insoluble in alcohol
Merck Reference: 14,8660
MDL No.: MFCD00003527
Vzorec:
NaH₂PO₄ Bod tání: ∼650 °C Hustota: 0,9996 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00003527 CAS číslo: 7558-80-7 EINECS: 231-449-2 REACH: 01-2119489796-13 Merck Index: 14,8660 |