Tisk…
Hydrogenfosforečnan dvojsodný, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: sec-Sodium phosphate, di-Sodium hydrogen orthophosphate, di-Sodium hydrogen phosphate anhydrous, Sodium hydrogen phosphate, Disodium phosphate, Sodium phosphate dibasic
71636-1KG 71636-250G
SIAL71636-1KGEA 8270 CZK
SIAL71636-1KG SIAL71636-250G
Hydrogenfosforečnan dvojsodný, Sigma-Aldrich®
Hydrogenfosforečnan dvojsodný
Vzorec: Na₂HPO₄
MW: 141.96
Bod tání: 250
Hustota: 1.53 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003496
CAS číslo: 7558-79-4
EINECS: 231-448-7
REACH: 01-2119489797-11
Merck Index: 12,08805