Tisk…
Hydrogenfosforečnan dvojsodný, anhydrous ≥99.0%, EMSURE® ACS, Reag. Ph. Eur. p.a., Supelco®
Dodavatel: Merck
Synonyms: sec-Sodium phosphate, di-Sodium hydrogen orthophosphate, di-Sodium hydrogen phosphate anhydrous, Sodium hydrogen phosphate, Disodium phosphate, Sodium phosphate dibasic
M-Clarity™ quality level = MQ300
1.06586.0500 1.06586.2500 1.06586.1000
1.06586.0500EA 2090 CZK
1.06586.0500 1.06586.2500 1.06586.1000
Hydrogenfosforečnan dvojsodný, anhydrous ≥99.0%, EMSURE® ACS, Reag. Ph. Eur. p.a., Supelco®
Hydrogenfosforečnan dvojsodný
Certifikace: Corresponds to ACS, Reag. Ph Eur
Vzorec: Na₂HPO₄
MW: 141.96
Bod tání: 250
Hustota: 1.53
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003496
CAS číslo: 7558-79-4
EINECS: 231-448-7
REACH: 01-2119489797-11
Merck Index: 12,08805
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Assay (alkalimetric) ≥99.0%
Insoluble matter ≤0.01%
pH-value (5%; water, 25 °C) 8.7 - 9.3
Chloride (Cl) ≤0.002%
Sulfate (SO₄) ≤0.005%
Heavy metals (as Pb) ≤0.001%
Cu (Copper) ≤0.0003%
Fe (Iron) ≤0.001%
K (Potassium) ≤0.01%
Pb (Lead) ≤0.001%
Loss on Drying (105 °C) ≤0.2%