Hydrogenfosforečnan dvojsodný, anhydrous ≥99.0%, AnalaR NORMAPUR® ACS, Reag. Ph. Eur. analytical reagent
Dodavatel: VWR Chemicals
102494CEA
1920
CZK
102494C
102495D
10249LT
Hydrogenfosforečnan dvojsodný, anhydrous ≥99.0%, AnalaR NORMAPUR® ACS, Reag. Ph. Eur. analytical reagent
Hydrogenfosforečnan dvojsodný
Vzorec:
Na₂HPO₄ Bod tání: 250 °C Hustota: 1,53 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00003496 CAS číslo: 7558-79-4 EINECS: 231-448-7 REACH: 01-2119489797-11 Merck Index: 12,08805 |
Výsledky specifikačního testu
Assay | Min. 99.0 % |
pH (25°C; 5 %) | 8.7 - 9.3 |
Heavy metals (as Pb) | Max. 10 ppm |
Insolubility in water | Max. 100 ppm |
Loss on drying (105°C) | Max. 0.2 % |
Cl (Chloride) | Max. 20 ppm |
SO4 (Sulphate) | Max. 50 ppm |
Cu (Copper) | Max. 3 ppm |
Fe (Iron) | Max. 10 ppm |
K (Potassium) | Max. 100 ppm |
Pb (Lead) | Max. 10 ppm |
Conforms to ACS | Passes test |
Conforms to Reag. Ph.Eur. | Passes test |