Tisk…
Difosforečnan čtyřsodný ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: Sodium pyrophosphate tetrabasic, Tetrasodium diphosphate, Sodium diphosphate, Sodium pyrophosphate, tetra-Sodium pyrophosphate
A17546.0B A17546.30
A17546.0BEA 2060 CZK
A17546.0B A17546.30
Difosforečnan čtyřsodný ≥98%
Difosforečnan čtyřsodný
Purity: 98% CAS No.: 7722-88-5 Molecular Formula: Na4O7P2 Formula Weight: 265.90 Melting Point: 988° Merck Reference: 14,9240 MDL No.: MFCD00003513
Vzorec: Na₄O₇P₂
Bod tání: 988 °C
Hustota: 2,534
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003513
CAS číslo: 7722-88-5
EINECS: 231-767-1
Merck Index: 14,9240