Tisk…
Hydroxid sodný, pellets, pure, Supelco®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
Synonyms: Caustic soda
M-Clarity™ quality level = MQ200
1.06462.1000 1.06462.5000
1.06462.1000EA 934 CZK
1.06462.1000 1.06462.5000
Hydroxid sodný, pellets, pure, Supelco®
Hydroxid sodný
Vzorec: NaOH
MW: 40
Bod varu: 1390
Bod tání: 323
Hustota: 2.13
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003548
CAS číslo: 1310-73-2
EINECS: 215-185-5
UN: 1823
ADR: 8 II
REACH: 01-2119457892-27
Merck Index: 14,08627
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Solubility 1090 g/l (20 °C)
Melting Point 323 °C
Molar Mass 40.00 g/mol
Boiling Point 1390 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure (20 °C)
Density 2.13 g/cm3 (20 °C)
pH 14 (50 g/l, H2O, 20 °C)
Hazard Class 8
Hazard Class Description Corrosive Material