Tisk…
Hydroxid sodný ≥97%, pellets, Proteomics Grade
Dodavatel: VWR Chemicals
Nebezpečí
M137-1KGEA 4520 CZK
M137-1KG M137-500G
Hydroxid sodný ≥97%, pellets, Proteomics Grade
Hydroxid sodný
Vzorec: NaOH
Bod varu: 1390 °C (1013 hPa)
Bod tání: 318 °C
Hustota: 2,13 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003548
CAS číslo: 1310-73-2
EINECS: 215-185-5
UN: 1823
ADR: 8,II
REACH: 01-2119457892-27
Merck Index: 14,08627
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Chloride <0.005%
DNase none detected
Heavy Metals <0.002 %
Iron ≤0.001%
Mercury ≤0.1 ppm
Nickel ≤0.001%
Nitrogen Compounds ≤0.001%
Phosphate ≤0.001%
Potassium ≤0.02%
Protease none
Purity ≥97%
RNase none detected
Sodium Carbonate ≤1%
Sulphate ≤0.003%