Tisk…
Hydroxid sodný ≥97%, pellets ACS
Dodavatel: VWR Chemicals
Nebezpečí
0583-1KGEA 4720 CZK
0583-1KG 0583-5KG 0583-500G 0583-12KG 0583-50KG
Hydroxid sodný ≥97%, pellets ACS
Hydroxid sodný
Vzorec: NaOH
Bod varu: 1390 °C (1013 hPa)
Bod tání: 323 °C
Hustota: 2,13 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003548
CAS číslo: 1310-73-2
EINECS: 215-185-5
UN: 1823
ADR: 8,II
REACH: 01-2119457892-27
Merck Index: 14,08627
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Calcium <0.005%
Chloride ≤0.005%
Heavy metals ≤0.002%
Iron ≤0.001%
Magnesium ≤0.002%
Mercury ≤0.1 ppm
Nickel ≤0.001%
Nitrogen compounds ≤0.001%
Phosphate ≤0.001%
Potassium ≤0.02%
Purity ≥97%
Sodium carbonate ≤1%
Sulphate ≤0.003%