Hydroxid sodný, beads, reagent
Dodavatel: VWR Chemicals
|
Nebezpečí
|
Synonyms:
Caustic soda
0173-1KGEA
4350
CZK
0173-1KG
0173-5KG
Hydroxid sodný, beads, reagent
Hydroxid sodný
Vzorec:
NaOH MW: 40 Bod varu: 1390 Bod tání: 323 Hustota: 2.13 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00003548 CAS číslo: 1310-73-2 EINECS: 215-185-5 UN: 1823 ADR: 8 II REACH: 01-2119457892-27 Merck Index: 14,08627 |
Výsledky specifikačního testu
Chloride | ≤0.05% |
Heavy Metals | ≤0.006% |
Potassium | ≤0.1% |
Purity | >98.5% |
Sodium Carbonate | ≤0.90% |
Sulphate | ≤0.005% |