Hydroxid sodný ≥97%, pearls
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
B24414.0E
B24414.36
B24414.0EEA
2120
CZK
B24414.0E
B24414.36
Hydroxid sodný ≥97%, pearls
Hydroxid sodný
Purity: 97%
CAS No.: 1310-73-2
Molecular Formula: NaOH
Formula Weight: 40.00
Odour: Odourless
pH: 14
Melting Point: 318°
Boiling Point: 1390°
Merck Reference: 14,8627
UN No.: 1823
MDL No.: MFCD00003548
Vzorec:
NaOH Bod varu: 1390 °C Bod tání: 318 °C Hustota: 2,13 Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00003548 CAS číslo: 1310-73-2 EINECS: 215-185-5 UN: 1823 ADR: 8,II REACH: 01-2119457892-27 Merck Index: 14,8627 |