Tisk…
Hydroxid sodný 98%, pellets
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonyms: Caustic soda
A16037.36 A16037.0E A16037.0C
A16037.36EA 1130 CZK
A16037.36 A16037.0E A16037.0C
Hydroxid sodný 98%, pellets
Hydroxid sodný
Purity: 98% CAS No.: 1310-73-2 Molecular Formula: NaOH Formula Weight: 40.00 Odour: Odourless pH: 14 Melting Point: 318° Boiling Point: 1390° Merck Reference: 14,8627 UN No.: 1823 MDL No.: MFCD00003548
Vzorec: NaOH
MW: 40
Bod varu: 1390 °C
Bod tání: 318 °C
Hustota: 2.13
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003548
CAS číslo: 1310-73-2
EINECS: 215-185-5
UN: 1823
ADR: 8 II
REACH: 01-2119457892-27
Merck Index: 14,8627