Tisk…
Hydroxid lithný, anhydrous 98%, pure
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
379181000 379185000 379180025
ACRO379181000EA 2880 CZK
ACRO379181000 ACRO379185000 ACRO379180025
Hydroxid lithný, anhydrous 98%, pure
Hydroxid lithný
Vzorec: LiOH
Bod varu: 924 °C (1013 hPa)
Bod tání: 462 °C
Hustota: 1,43 g/cm³
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011095
CAS číslo: 1310-65-2
EINECS: 215-183-4
UN: 2680
ADR: 8,II
Merck Index: 13,05556
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to light yellow Crystalline powder
Titration with HCl ≥97.5 %