Sodium cyanate 95%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
A12413.0E
A12413.22
A12413.36
A12413.0EEA
4770
CZK
A12413.0E
A12413.22
A12413.36
Sodium cyanate 95%
Sodium cyanate
Purity: 95%
CAS No.: 917-61-3
Molecular Formula: NaOCN
Formula Weight: 65.01
Melting Point: 550°
Beilstein Reference: 3594963
Merck Reference: 14,8604
MDL No.: MFCD00011121
Vzorec:
CNNaO Bod tání: 550 °C Hustota: 1,89 Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00011121 CAS číslo: 917-61-3 EINECS: 213-030-6 Merck Index: 14,8604 |