Tisk…
Kyanatan draselný for synthesis, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
Synonyms: Cyanic acid potassium salt
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.04957.0100 8.04957.1000
8.04957.0100EA 835 CZK
8.04957.0100 8.04957.1000
Kyanatan draselný for synthesis, Sigma-Aldrich®
Kyanatan draselný
Vzorec: CKNO
MW: 81.12
Bod tání: 315…316 °C
Hustota: 2.056
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011411
CAS číslo: 590-28-3
EINECS: 209-676-3
Merck Index: 12,07788
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Solubility 750 g/l (20 °C)
Melting Point 314 - 316 °C
Molar Mass 81.12 g/mol
Bulk Density 870 kg/m3
Density 2.056 g/cm3 (20 °C)
pH 10 (50 g/l, H2O, 20 °C)